Få mere at vide
Dichloromethan, puriss., Solstice
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation af Ph.Eur.NF |
| Tæthed | 1,318 til 1,322 g/ml ved 25 °C, 1,325 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.22 |
| Tændingspunkt | 1223 °F |
| Damptryk | 24,45 psi (55 °C), 6,83 psi (20 °C) |
| FN nummer | 1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Formel vægt | 84,93g/mol |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dichloromethane
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.