Få mere at vide
Dichloromethan, puriss., Solstice
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation af Ph.Eur.NF |
| Tæthed | 1,318 til 1,322 g/ml ved 25 °C, 1,325 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.22 |
| Tændingspunkt | 1223 °F |
| Damptryk | 24,45 psi (55 °C), 6,83 psi (20 °C) |
| FN nummer | 1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Formel vægt | 84,93g/mol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Dichloromethane
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?