Få mere at vide
Dichlormethane, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af Ph. Eur., NF,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15652590
Skift visning
Mængde:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15652590 4 x 5 L Aluminiums flaske Pakke med 4
15662590 5 L Aluminiums flaske 5 L
15672590 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
15642590 4 x 2.5 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15652590 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 242334X5LALU
Request Bulk or Custom Format
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af Ph. Eur., NF,≥ 99 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97°C
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Farve Farveløs
Tæthed 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Mængde 4 x 5 L
Eksplosionsgrænse 0.22
Tændingspunkt 1223°F
Emballage Aluminiums flaske
Fysisk form Væske
Damptryk 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Kogepunkt 39°C to 41°C
Formel vægt 84.93g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.