Få mere at vide
Dichlormethane, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af Ph. Eur., NF,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Aluminiums flaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Smeltepunkt | -97°C |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur.NF |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 39°C to 41°C |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.22 |
| Tændingspunkt | 1223°F |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dichloromethane
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.