Få mere at vide
Dichloromethane, for HPLC, Unstabilised, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10601573 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10601573
Brand: Fisher Chemical D/1857/PB17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -97°C
Farve Colorless
Kogepunkt 39°C
Mængde 2.5 L
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Formel vægt 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane, unstabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.