Få mere at vide
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Methanol, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -97°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 39°C |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Damptryk | 350mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.43 mPaS at 20°C |
| Formel vægt | 84.93g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dichloromethan
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .