Få mere at vide
Dichlormethan, til HPLC, stabiliseret med amylen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072971 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10468210
Brand: Fisher Chemical D/1856/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, 2,5 L, 39 grader C, Farveløs, 84,93 g/mol, -97 grader C, 881, Ravfarvet glasflaske, væske, 2,93, 350 mbar ved 20 grader C, 0,43 mPaS ved 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -97°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 39°C
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Formel vægt 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.