Få mere at vide
Dichlormethan, til HPLC, stabiliseret med amylen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10030120 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Emballage:
Aluminium dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10030120 5 L Aluminium dåse 5 L
10468210 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10626642 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10010120 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10030120 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1856/21
Request Bulk or Custom Format
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, 2,5 L, 39 grader C, Farveløs, 84,93 g/mol, -97 grader C, 881, Ravfarvet glasflaske, væske, 2,93, 350 mbar ved 20 grader C, 0,43 mPaS ved 20 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -97°C
Farve Farveløs
Mængde 5 L
Emballage Aluminium dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Kogepunkt 39°C
Formel vægt 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.