Få mere at vide
Dichloromethan, HPLC-grad, 99,7+%, stab. med amylen
Artikelnummer. 15416065
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416065 4 x 1 L 1 L
11398177 250 mL 250ml
11378177 1 L 1 L
11388177 1 L 1 L
11308187 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15416065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022917.M1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Dichlormethan bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.325
Mængde 4 x 1 L
Lugt Sweet
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4244
Damptryk 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Kogepunkt 39°C to 40°C
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 84.93
Grad HPLC