Få mere at vide
Dichloromethan, HPLC-grad, 99,7+%, stab. med amylen
Artikelnummer. 11388177
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388177 1 L 1 L
11398177 250 mL 250ml
11378177 1 L 1 L
15416065 4 x 1 L 1 L
11308187 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11388177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022917.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Dichlormethan bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.325
Mængde 1 L
Lugt Fedt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4244
Damptryk 475 hPa (356 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 1730800
Kogepunkt 39 °C til 40 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-oktan, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.93
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride