Få mere at vide
Dichloromethane, Extra Dry, Stabilised with Amylene, for Organic Synthesis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375890 Shop alle Fisher Chemical produkter
:
1L, Plastic Coated Glass bottle
Artikelnummer. 10375890
Brand: Fisher Chemical D/1854/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt -97°C
CAS 75-09-2
Farve Colorless
Kogepunkt 39°C
Mængde 1 L
Emballage Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000881
Damptryk 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Formel vægt 84.93g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.