Få mere at vide
Dichloromethan, miljøkvalitet, 99,8+%, stab. med amylen
Artikelnummer. 11325027
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325027 4 x 1 L 4 L
11305027 1 L 1 L
11315027 4 L 4 L
11335027 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11325027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042006.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Egnet til pesticidrestanalyse | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Cl 10 ppm, Halogeneret rest 10 ng/L heptachlorepoxid, Fordampningsrest 3 ppm, H 2 O 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.325
Mængde 4 x 1 L
Tændingspunkt 605 °C (1121 °F)
Lugt Fedt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4244
Damptryk 475 hPa (356 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 1730800
Kogepunkt 39 °C til 40 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-oktan, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.93
Grad Miljø