Få mere at vide
Dichloromethan, miljøkvalitet, 99,8+%, stab. med amylen
Artikelnummer. 11305027
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305027 1 L 1 L
11325027 4 x 1 L 4 L
11315027 4 L 4 L
11335027 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11305027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042006.K2
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Egnet til pesticidrestanalyse | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Farve (APHA) 10, Cl 10 ppm, Halogeneret rest 10 ng/L heptachlorepoxid, Fordampningsrest 3 ppm, H 2 O 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Farve Farveløs
Udseende Colorless liquid
Tæthed 1.325 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 L
Tændingspunkt 605°C (1121°F)
Lugt Sweet
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4244
Damptryk 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Kogepunkt 39°C to 40°C
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 84.93
Grad Miljø
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.