Få mere at vide
Dichloromethane (DCM), ACS, Greenfield
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane (DCM), ACS |
| CAS | 75-09-2 |
| Mængde | 4x4L Case |
| Emballage | 4x4L Case |
| Kogepunkt | 40°C |
| Grad | Reagent |