Få mere at vide
Dichlormethan-d2, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Emballage:
Ampul
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628411 7.5 mL Ampul 7.5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10628411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 320720075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1525.00 DKK
    1395.54 DKK / 7.5ml
    Spare 129.46 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom % D
Tæthed 1.3600g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.4218
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Mængde 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Smeltepunkt -97,0 °C
Kogepunkt 40,0 °C
Molekylær formel CH2Cl2
Lineær formel CD2Cl2
MDL nummer MFCD00000882
FN nummer 1593
Beilstein 01, IV, 39
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMIL C(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(dideuterio)methan
Molekylvægt (g/mol) 86.939
PubChem CID 160586
Formel vægt 86.95
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane-d2
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.