Få mere at vide
Dichlormethan-d2, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388196 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Artikelnummer. Mængde
16388196 7.5 mL
1 options
Artikelnummer. 16388196 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464030075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 DKK
    1164.20 DKK / 7.5ml
    Spare 105.80 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Tæthed 1.3600 g/mL
Brydningsindeks 1.4218
Specifik vægtfylde 1.36
Mængde 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Smeltepunkt -97,0 °C
Kogepunkt 40,0 °C
Molekylær formel CH2Cl2
Lineær formel CD2Cl2
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, ether og DMF
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMIL [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(²H2)methan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 86.95
Grad NMR