Få mere at vide
Dichlormethan-d2, til NMR, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane-d2 |
| Tæthed | 1.3600 g/mL |
| Brydningsindeks | 1.4218 |
| Specifik vægtfylde | 1.36 |
| Mængde | 10 mL |
| CAS | 1665-00-5 |
| Smeltepunkt | -97,0 °C |
| Kogepunkt | 40,0 °C |
| Molekylær formel | CH2Cl2 |
| Lineær formel | CD2Cl2 |
| Show More |
Safety and Handling
- Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom % D
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane