Få mere at vide
Dichloromethan-d2, for NMR, 99,8 atom% D
Artikelnummer. 10710981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710981 5 g Glasflaske 5g
10638411 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10710981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321270050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    985.09 DKK / 5g
    Spare 94.91 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 86.939
MDL nummer MFCD00000882
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC navn dichlor(dideuterio)methan
SMIL C(Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,8 atom% D
Tæthed 1.3600g/mL
Deuterium (D) 99,75% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4218
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Mængde 5 g
Smeltepunkt -97,0 °C
Kogepunkt 40,0 °C
Lineær formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Formel vægt 86.95
Grad NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane-d2
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane-d2