Få mere at vide
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom% D
Artikelnummer. 10638411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10638411 10 g Glasflaske 10g
10710981 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10638411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321270100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 86.939
MDL nummer MFCD00000882
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC navn dichlor(dideuterio)methan
SMIL C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.8 atom% D
Tæthed 1.3600g/mL
Deuterium (D) 99.75% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4218
Vand 0.02% max. (Coulometric)
Mængde 10 g
Smeltepunkt -97.0°C
Kogepunkt 40.0°C
Lineær formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Formel vægt 86.95
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane-d2
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P311-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(2H2)methane, Methylene chloride