Learn More
Dichloromethan-d2, for NMR, 99,5 atom % D
Product Code. 16358186 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
16358186 50 mL Glasflaske -
10002260 5 mL Glasflaske 5ml
16348186 10 mL Glasflaske -
10134290 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16358186 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 176110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6780.00 DKK
    6238.90 DKK / 50ml
    Spare 541.10 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000882
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d2, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, deuterated dichloromethane
PubChem CID 160586
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99,6+ atom % D
Tæthed 1.3600 g/mL
Deuterium (D) 99,60% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4218
Vand 0,04% maks. (Coulometrisk)
Mængde 50 mL
Smeltepunkt -97,0 °C
Kogepunkt 40,0 °C
Lineær formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMIL [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(²H2)methan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 86.95
Grad NMR