Få mere at vide
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.5 atom % D
Artikelnummer. 16348186 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
Artikelnummer. 16348186
Brand: Thermo Scientific Acros 176110100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000882
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, dichloromethane-d2, deuterated dichloromethane
PubChem CID 160586
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.6+ atom % D
Tæthed 1.3600 g/mL
Deuterium (D) 99.60% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4218
Vand 0.04% max. (Coulometric)
Mængde 10 mL
Smeltepunkt -97.0°C
Kogepunkt 40.0°C
Lineær formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMIL [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(²H2)methan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 86.95
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane-d2
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dichloromethane
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt