Få mere at vide
Dichloromethan-d2, for NMR, 99,5 atom % D
Artikelnummer. 10002260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10002260 5 mL Glasflaske 5ml
16348186 10 mL Glasflaske -
10134290 25 mL Glasflaske 25ml
16358186 50 mL Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10002260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    1067.18 DKK / 5ml
    Spare 32.82 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,939 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000882
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.6+ atom % D
Tæthed 1.3600g/mL
Deuterium (D) 99.60% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4218
Vand 0.04% max. (Coulometric)
Mængde 5 mL
Smeltepunkt -97.0°C
Kogepunkt 40.0°C
Lineær formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMIL C(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(dideuterio)methan
Molekylvægt (g/mol) 86.939
Formel vægt 86.95
Grad NMR