Få mere at vide
Dichlorometan D2 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309062
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30309062 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30309062 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA12424520ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylær formel C 2H2 Cl2
Mængde 1 mL
Synonym Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMIL [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn dichlor(dideuterio)metan
Molekylvægt (g/mol) 86.94
Formel vægt 85,9659 g/mol