Få mere at vide
Dichloromethan-d{2}, 99,9% (isotopisk)
Descrizione
Ved anion-templatet samling af [2] rotaxaner resulterede tilsætningen af tetrabutylammonium (TBA) halogenid, dihydrogenphosphat og hydrogensulfatsalte til dichlormethan-d 2 opløsninger af begge derivater i betydelige downfield shift perturbationer af de respektive forbindelsers aryl b og amid c proton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane-d2 |
| Fysisk form | Væske |
| Navn note | Isotop |
| Tæthed | 1.35 g/mL |
| Lugt | Fedt |
| Følsomhed | Fugtighed |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1593 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i acetone, chloroform, tetrachlormethan, dimethylfomrarnid. |
| Formel vægt | 86.95 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dichloromethane-d2
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(2H2)methane
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.