Få mere at vide
Dichloromethan-d{2}, 99,9% (isotopisk)
Artikelnummer. 11357958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357958 1 g 1g
11367958 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11357958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036500.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,939 g/mol
Ved anion-templatet samling af [2] rotaxaner resulterede tilsætningen af tetrabutylammonium (TBA) halogenid, dihydrogenphosphat og hydrogensulfatsalte til dichlormethan-d 2 opløsninger af begge derivater i betydelige downfield shift perturbationer af de respektive forbindelsers aryl b og amid c proton.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 86.939
MDL nummer MFCD00000882
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC navn dichlor(dideuterio)methan
SMIL C(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.35 g/mL
Lugt Sweet
Følsomhed Moisture
Mængde 1 g
FN nummer UN1593
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,tetrachloromethane,dimethylfomrarnide.
Formel vægt 86.95
Procent renhed 99.9%