Få mere at vide
Dichloromethan-d{2}, 99,9% (isotopisk)
Artikelnummer. 11384418
Skift visning
Mængde:
10 ea.
2 ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384418 2 ea. Pakke med 2
11374418 10 ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11384418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042335.SA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Fungerer som opløsningsmiddel i nuklear magnetisk resonans (NMR) spektroskopi. | CAS: 1665-00-5
Dichlormethan-d{2} fungerer som et opløsningsmiddel i kernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1665-00-5
MDL nummer MFCD00000882
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane-d2
Tæthed 1.35
Emballage Forudskårne ampuller, 0,75 ml/ampul
Mængde 2 ea.
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ether og dimethylformamid.
Formel vægt 86.95
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske