Få mere at vide
Dichloromethan-d{2}, 99,5 % (isotopisk)
Product Code. 15413177
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15413177 25 g 25g
15403177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15413177 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A18036.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,94 g/mol
NMR-opløsningsmiddel
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
NMR-opløsningsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1665-00-5
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 86.94
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
IUPAC navn dichloro(²H₂)methane
SMIL [2H]C([2H])(Cl)Cl
Specifications
Mængde 25 g
Kogepunkt 39 °C til 41 °C
Procent renhed 99.5%
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.