Få mere at vide
Dichlormethan, CHROMASOLV™ , til analyse af dioxiner, furaner og PCB, Honeywell™
Artikelnummer. 15684170
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15684170 2.5 L 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15684170 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 344112.5L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ , til analyse af dioxiner, furaner og PCB
  • Højrenhedskromatografiopløsningsmidler
  • Egnethed testet til specificeret brug fra HPLC op til UHPLC-MS applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
CAS 75-09-2
Tæthed 1.325g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.22
Tændingspunkt 1223°F
Molekylær formel CH2Cl2
Damptryk 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C)
MDL nummer MFCD00000881
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vægt 84.93g/mol
Procent renhed ≥99.8% (GC)
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.