Få mere at vide
Dichlormethan, CHROMASOLV™ AMD, stabiliseret,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15684690
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15684690 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15684690 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348976X1L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ AMD, stabiliseret,≥ 99,8 % (GC)
  • Opløsningsmidler designet til højtydende tyndtlagskromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™ AMD, stabilized, ≥99.8% (GC)
CAS 75-09-2
CAS min % ≥99.0000%
CAS Max % ≥99.0000%
Tæthed 1.325 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 6 x 1 L
Emballage Glasflaske
Molekylær formel CH2Cl2
Lineær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000881
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Kogepunkt 39°C to 41°C
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vægt 84.93
Procent renhed >99.8%
Grad Høj renhed