Få mere at vide
Riedel-de Haën Dichlormethan CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15915500
Skift visning
Mængde:
45 L
Pakningsstørrelse:
45 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15915500 45 L 45 L
1 options
Artikelnummer. 15915500 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 3485645L
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dichlormethan CHROMASOLV™ til HPLC,≥ 99,8%, indeholder amylen som stabilisator.
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
pH Not applicable
Smeltepunkt -97°C
CAS 75-09-2
CAS min % ≥99.00%
Farve Farveløs
Tæthed 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Mængde 45 L
Flammepunkt Not applicable
Emballage Returtromle i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylær formel CH2Cl2
Lineær formel CH2Cl2
Damptryk 453 hPa (20°C)
MDL nummer MFCD00000881
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Koncentration ≥99.80%
Synonym Methylene chloride
Kogepunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Procent renhed ≥99.80%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.