Få mere at vide
Solstice Dichlormethan CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15704358
Skift visning
Mængde:
18 L
Pakningsstørrelse:
18 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15704358 18 L 18 L
1 options
Artikelnummer. 15704358 Leverandør Solstice Leverandørnr. 3485618L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dichlormethan CHROMASOLV™ til HPLC,≥ 99,8%, indeholder amylen som stabilisator.
  • Lav UV-profil ved HPLC.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
pH Ikke relevant
Smeltepunkt -97 °C
CAS 75-09-2
CAS min % ≥99.00%
Farve Farveløs
Tæthed 1,32 til 1,33 g/cm3 (20 °C)
Mængde 18 L
Flammepunkt Ikke relevant
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylær formel CH2Cl2
Lineær formel CH2Cl2
Damptryk 453 hPa (20 °C)
MDL nummer MFCD00000881
Viskositet 0,44 mPa (20 °C)
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Koncentration ≥99.80%
Synonym Methylene chloride
Kogepunkt 39 °C til 41 °C (1,013 hPa)
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93
Procent renhed ≥99.80%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.