Få mere at vide
Dichlormethan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med amylene, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11458173 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastikdåse
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11458173 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10160292 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10203810 1 L Plastbelagt glasflaske 1 L
10386272 5 L Plastikdåse 5 L
10459973 10 L Metal dåse 10 L
10616642 25 L Metal dåse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11458173 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1852/17X
 Begrænset vare
På lager
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, aerothen mm, methan, dichlor, methandichlorid, methylenbichlorid, methylenchlorid, methylendichlorid, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethin, 2,5 L, 39 grader C, CHE87,3,7g, farveløs, 67,3,7 mol, farveløs YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlormethan, -97 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -97 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 350 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,43 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 39 °C
Formel vægt 84,93 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.