Få mere at vide
Dichlormethan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med amylene, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10386272 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastic Canister
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10386272
Brand: Fisher Chemical D/1852/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, aerothen mm, methan, dichlor, methandichlorid, methylenbichlorid, methylenchlorid, methylendichlorid, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethin, 2,5 L, 39 grader C, CHE87,3,7g, farveløs, 67,3,7 mol, farveløs YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlormethan, -97 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -97°C
Farve Colorless
Kogepunkt 39°C
Mængde 5 L
Emballage Plastic Canister
Fysisk form Liquid
Damptryk 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Formel vægt 84.93g/mol