Få mere at vide
Dichlormethan, certificeret AR til analyse, stabiliseret med amylene, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10203810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Plastic Canister
Ravfarvet glasflaske
missing translation for 'unitSize'
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Product Code. 10203810
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical D/1852/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, aerothen mm, methan, dichlor, methandichlorid, methylenbichlorid, methylenchlorid, methylendichlorid, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethin, 2,5 L, 39 grader C, CHE87,3,7g, farveløs, 67,3,7 mol, farveløs YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichlormethan, -97 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Specifications
Smeltepunkt -97°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 39°C
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Formel vægt 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.