Få mere at vide
Dichlormethan, bioteknologisk kvalitet, 99,9 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Beskrivelse
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) udviklede de første højrente opløsningsmidler for mere end 50 år siden
- Efterhånden som nye applikationer og teknikker dukker op, Burdick & Jackson fortsætter med at udvikle produkter, der opfylder de mest krævende krav til laboratorier og farmaceutisk produktion
- Vores emballageløsninger, der spænder fra laboratorieskala til produktion, giver vores kunder merværdi, øget effektivitet og øget sikkerhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Smeltepunkt | -97°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.325g/mL at 25°C |
| Mængde | 2 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.22 |
| Tændingspunkt | 1223°F |
| Lugt | Sweet |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |