Få mere at vide
Dichloromethan, vandfri 99,7+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker, st. med amylen
Artikelnummer. 11334797
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
250ml
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334797 4 x 1 L 4 L
11354797 250 mL 250ml
11344797 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041835.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Opløsningsmiddel til vandfrie reaktioner, vand <0,01% | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Opløsningsmiddel til vandfri reaktioner, vand< 0,01%. Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt °C til 95 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.325
Kogepunkt 39 °C til 40 °C
Tændingspunkt 605 °C (1121 °F)
Analyseprocentområde >99.7%
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.4244
Mængde 4 x 1 L
Beilstein 1730800
Opløselighedsinformation Blandet med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-oktan, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.93
Damptryk 475 hPa (356 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane