Få mere at vide
Dichloromethan, ACS, 99,5+%, stab. med amylen
Beskrivelse
Dichlormethan er et chloreret carbonhydrid, der er blevet brugt som farmaceutiske applikationer. Hovedsageligt er det anvendelse som opløsningsmiddel i fremstilling og fødevareteknik. Det er for nyttigt i drikkefuglens varmemotor. Det var det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges ligeledes som opløsningsmiddel og malingsfjerner. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 1.325 |
| Mængde | 1 L |
| Tændingspunkt | 605 °C (1121 °F) |
| Lugt | Fedt |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4244 |
| Damptryk | 475 hPa (356 mm Hg) ved 20 °C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dichloromethane
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane