Få mere at vide
Dichloromethane, ACS, 99.5+%, stab. with amylene
Beskrivelse
Dichlormethan er et chloreret carbonhydrid, der er blevet brugt som farmaceutiske applikationer. Hovedsageligt er det anvendelse som opløsningsmiddel i fremstilling og fødevareteknik. Det er for nyttigt i drikkefuglens varmemotor. Det var det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges ligeledes som opløsningsmiddel og malingsfjerner. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Colorless liquid |
| Tæthed | 1.325 |
| Kogepunkt | 39°C to 40°C |
| Mængde | 4 x 1 L |
| Tændingspunkt | 605°C (1121°F) |
| Lugt | Sweet |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4244 |
| Vis mere |