Få mere at vide
Dichloromethan, 99+%, ekstra rent, stabiliseret med amylen
Artikelnummer. 10650735 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10650735 25 L 25 L
10590873 2.5 L 2.5 L
10046082 5 L 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10650735 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 383780250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3870.00 DKK
    3567.22 DKK / 25 L
    Spare 302.78 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97,0 °C
Tæthed 1.3250g/mL
Mængde 25 L
Emballage Metal tromme
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Kogepunkt 39,0 °C til 40,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.