Få mere at vide
Dichloromethan, 99+%, stik. med CA. 50 ppm amylen
Artikelnummer. 11416790
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416790 2500 mL 2500ml
11367876 500 mL 500ml
11377876 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13089.0F
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Opløselighed
Blandbar med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-octanol, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Inkompatibel med alkalimetaller, aluminium, stærke oxidationsmidler, baser, aminer, magnesium, stærke syrer stærke baser og vinylforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -95 °C
Navn note Stabiliseret med ca. 50 ppm amylen
Tæthed 1.325
Mængde 2500 mL
Lugt Fedt
Brydningsindeks 1.4244
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Kogepunkt 39 °C til 40 °C
Opløselighedsinformation Blandet med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-oktan, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og kloroform. Ublandelig med vand.
Formel vægt 84.93
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane