Få mere at vide
Dichloromethane, 99+%, stab. with ca. 50ppm amylene
Artikelnummer. 11377876
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11377876
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13089.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Opløselighed
Blandbar med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-octanol, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Inkompatibel med alkalimetaller, aluminium, stærke oxidationsmidler, baser, aminer, magnesium, stærke syrer stærke baser og vinylforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -95°C
Navn note stabilized with ca. 50ppm amylene
Tæthed 1.325
Kogepunkt 39°C to 40°C
Mængde 1000 mL
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.4244
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 84.93
Procent renhed ≥99%