Få mere at vide
Dichloromethan, 99+%, stik. med CA. 50 ppm amylen
Artikelnummer. 11367876
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367876 500 mL 500ml
11377876 1000 mL 1 L
11416790 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11367876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13089.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dichlormethan anvendes i farmaceutiske applikationer. Dets anvendelse er som opløsningsmiddel ved fremstilling af fine kemikalier, lægemidler, lægemiddelmellemprodukter og lægemidler, og også i fødevareteknik. Det er det foretrukne opløsningsmiddel til koffeinekstraktion. Det bruges som opløsningsmiddel og malingsfjerner og som blæsemiddel til polyurethanskum. Det er nyttigt til fraktionen af flash-pyrolyseolie og til ekstraktion af benzo-15-krone-5.
Opløselighed
Blandbar med ethylacetat, alkohol, hexaner, methanol, diethylether, n-octanol, acetonebenzen, carbontetrachlorid, diethylether og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Inkompatibel med alkalimetaller, aluminium, stærke oxidationsmidler, baser, aminer, magnesium, stærke syrer stærke baser og vinylforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -95°C
Navn note stabilized with ca. 50ppm amylene
Tæthed 1.325
Mængde 500 mL
Lugt Sweet
Brydningsindeks 1.4244
FN nummer UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Kogepunkt 39°C to 40°C
Opløselighedsinformation Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 84.93
Procent renhed ≥99%