Få mere at vide
Dichlormethan, 99+%, ekstra ren, stabiliseret med amylen, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10590141 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
HDPE-flaske
Metal dåse
Metaldåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590141 25 L Metal dåse 25 L
10580141 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
10127611 1 L Ravfarvet glasflaske -
10458210 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10774941 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10550641 5 L HDPE-flaske 5 L
10273850 5 L Metaldåse 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10590141 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1850/25
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Smeltepunkt -97 °C
Farve Farveløs
Mængde 25 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 350 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,43 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 39 °C
Formel vægt 84,93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.