Få mere at vide
Dichloromethan, 99,9%, til restanalyse, til anal polyarom, hydrokarbonat, stik med amylen
Artikelnummer. 11904471 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904471 10 L Metal tromme 10 L
10652382 1 L Glasflaske 1 L
10662382 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904471 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 326760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3600.00 DKK
    3492.59 DKK / 10 L
    Spare 107.41 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til restanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97,0 °C
Absorbans 0,5 maks. ved 235 nm, 0,108 max ved 240 nm, 0,009 maks. ved 260 nm
Surhed 0,001% maks. (HCl)
Udseende Klar væske
Tæthed 1.3250g/mL
Mængde 10 L
Emballage Metal tromme
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Kogepunkt 39,0 °C til 40,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.9%
Grad Restanalyse