Få mere at vide
Dichloromethan, 99,9%, til peptidsyntese, stabiliseret med amylen
Artikelnummer. 10205671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10205671 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10793904 10 L Metal tromme 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 354800025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 DKK
    1246.29 DKK / 2.5 L
    Spare 108.71 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til peptidsyntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97,0 °C
Navn note Stabiliseret med Amylen
Tæthed 1.3250g/mL
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99.9%
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks.
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Kogepunkt 39,0 °C til 40,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.9%