Få mere at vide
Dichloromethan, 99,9 %, for biokemi, stabiliseret med ca. 50 ppm amylen, AcroSeal™
Artikelnummer. 12624997 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12624997 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
12631286 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12624997 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406910010
Request Bulk or Custom Format
Dichloromethan, 99,9%, for biokemi, stabiliseret med ca. 50 ppm amylen. AcroSeal™| CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97.0°C
Tæthed 1.3250g/mL
Mængde 1 L
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Analyseprocentområde 99.85% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01,6
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15,6135
Kogepunkt 39.0°C to 40.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.9%
Grad Biokemisk