Få mere at vide
Dichlormethan≥ 99,8% stabiliseret, ULTRA RESI-ANALYZED™ J.T. Baker™
Artikelnummer. 10709131 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
10709131 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10709131 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 9264.2500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til analyse af organiske rester
  • Stabiliseret med et methanol-alken-konserveringssystem
  • Pakket under inert gas
  • Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Smeltepunkt -95°C
CAS 75-09-2
Farve ≤10
Tæthed 1.322 g/cm³ (20°C)
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Rester efter fordampning ≤1.0 ppm
Analyseprocentområde ≥99.8 %
Titrerbar syre ≤0.3 μeq/g
Molekylær formel CH2Cl2
MDL nummer MFCD00000881
Vand ≤0.02%
Kogepunkt 39.8°C (1013 hPa)
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClCCl
IUPAC navn dichlormethan
Molekylvægt (g/mol) 84.93