Få mere at vide
Dichloromethan, 99,8 %, for HPLC, stabiliseret med methanol
Artikelnummer. 10180272 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10180272 1 L Glasflaske 1 L
10190272 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10180272 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 364230010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.50 DKK
    540.65 DKK / 1 L
    Spare 60.85 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2 , 67-56-1
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichloromethane
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Smeltepunkt -97,0 °C
Navn note Stabiliseret
Absorbans (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand −), 0,005 max ved 260 nm, 0,005 maks. ved 270 nm, 0,005 maks. ved 280 nm, 0,02 maks. ved 250 nm, 0,2 max ved 240 nm, 1 maks. ved 233 nm
Surhed 0,0001 meq/g maks.
Tæthed 1.3250g/mL
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning 0,0002% maks.
Specifik vægtfylde 1.325
Lineær formel CH2Cl2
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Vand 0,02% maks.
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Kogepunkt 39,0 °C til 40,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og dmf
Formel vægt 84.93
Procent renhed 99.8%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane, stabilized with methanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.