Få mere at vide
Dichloromethan, 99,8%, ekstra tørt over molekylær sigte, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 10487532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10487532 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10354263 500 mL AcroSeal™ Glasflaske 500ml
10387841 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
10295661 2.5 L AcroSeal™ Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10487532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 348461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00 DKK
    170.65 DKK / 100ml
    Spare 25.35 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Dichloromethan, 99,8%, CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 513-35-9, aerothene mm, freon 30, metandichlorid, metan, dicloro, methylenbichlorid, methylenchlorid, narkotil, solaesthin, solmethin, 1L, 01, 60, 39,0 grader. C til 40,0 grader. C, CHEBI:15767, Farveløs, >120 grader. C | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Molekylær formel CH2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 84.93
MDL nummer MFCD00000881
InChI nøgle YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC navn dichlormethan
SMIL ClCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dichloromethane
Oplysninger om nedbrydning >120 °C
Smeltepunkt -97,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.3250g/mL
Kogepunkt 39,0 °C til 40,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,8% min. (GC)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel CH2Cl2
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Specifik vægtfylde 1.325
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og dmf
Stabilisator 50 ppm (ca.) amylen
Viskositet 0,43 mPa (20 °C)
Formel vægt 84.93
Damptryk 475 hPa ved 20 °C
Procent renhed 99.8%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichloromethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane