Få mere at vide
Dichloromethan, 99,8%, ekstra tørt over molekylær sigte, stabiliseret, AcroSeal™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescripción
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Dichloromethane |
| Oplysninger om nedbrydning | >120 °C |
| Smeltepunkt | -97,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.3250g/mL |
| Kogepunkt | 39,0 °C til 40,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99,8% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | CH2Cl2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dichloromethane
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.